Wichtige Dokumente
S0323
Sematilide -monohydrochlorid Monohydrat
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
CK-1752A, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-4′-[(methylsulfonyl)amino]benzamide -monohydrochlorid Monohydrat
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C14H23N3O3S.ClH.H2O/c1-4-17(5-2)11-10-15-14(18)12-6-8-13(9-7-12)16-21(3,19)20;;/h6-9,16H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,15,18);1H;1H2
InChIKey
HCGUEOOYHHAYIM-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.