Merck
RES2042D
SAFC
3,3′-Diaminobenzidin -tetrahydrochlorid Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
C12H14N4 · 4HCl · xH2O
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
SMILES String
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
InChIKey
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)