Wichtige Dokumente
RES0113M-A7
MES Monohydrat
Synonym(e):
2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure, 2-Morpholino-ethansulfonsäure Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
Nützlicher pH-Bereich
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Eignung
suitable for manufacturing use
Fremdaktivität
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES String
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChIKey
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
M-Clarity-Programm
Die Pufferqualität ist ausschlaggebend für die erfolgreiche Ausführung biopharmazeutischer Prozesse, da Puffer in nahezu jedem Produktionsschritt zum Einsatz kommen.
Unser umfangreiches Portfolio mit Puffermaterialien, die unter Verwendung der entsprechenden Kontrollen hergestellt werden, ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Anwendung
MES wird in Zellkulturmedien, biopharmazeutischen Pufferrezepturen (vor- und nachgelagert) und diagnostischen Reagenzien verwendet. MES-basierte Puffer werden bei Reinigungsbioprozessen von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Blutbestandteilen und Wachstumsfaktoren verwendet.
Verpackung
RES0113M-A701X: 100 g Behälter
RES0113M-A703X: 5 kg Behälter
RES0113M-A705X: 25 kg Behälter
RES0113M-A706X: 50 kg Behälter
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?