RAB1516
Human IL-17D ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL17D(53342)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)