RA4814-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, for 5810/5810R, aerosol-tight, with 4 MTP/Flex buckets
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold MTP, DWP plates
aerosol-tight
for 5810/5810R
medium to high-capacity swing-bucket rotor
with 4 MTP/Flex buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638807 (NA)
Eppendorf® 5810725003 (EU)
Parameter
3,220 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5810/5810R
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)