R888N-10
Rat Hindbrain Neurons: RHbN
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat hindbrain
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1,000,000 cells
Hersteller/Markenname
Cell Applications, Inc
Wachstumsmodus
Adherent
Morphologie
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Komponenten
Qualität
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)