Merck
R6133
Supelco
Packungsreservoirs für nicht-ummantelte LC-Säulen
size 500 mL, column I.D. 2.5 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Methode(n)
LPLC: suitable
Säule ID
2.5 cm
Größe
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit allen Fittings ausgestattet, die für den Anschluss an Säulen mit Gewinde notwendig sind. Die Oberseite hat ein 1/4-28 Fitting.