Wichtige Dokumente
R4132
Reticulocyte Stain
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Anwendung
Prinzip
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Informationen über die klinische Untersuchung von Blut, blutbildenden Organen und Blutkrankheiten, einschließlich deren Behandlung und Prävention, sowie über Farbstoffe und Färbemittel für die Hämatologie.