R1008
Monoklonaler Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper (γ-kettenspezifisch)
clone RG-96, ascites fluid
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
RG-96, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
rabbit
Darf nicht reagieren mit
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
Methode(n)
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: 1:2,000
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blots
- immunohistology
- western blotting
- peptide mass fingerprinting (PMF)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)