Merck
PZ0273
Sigma-Aldrich
PF-04531083
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[6-Amino-5-(2-chloro-5-methoxyphenyl)-2-pyridinyl]-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, N-[6-Amino-5-(2-chloro-5-methoxyphenyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, PF 4531083
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16ClN5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.79
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Clc1c(cc(cc1)OC)c2c(nc(cc2)NC(=O)c3[n](ncc3)C)N
InChI
1S/C17H16ClN5O2/c1-23-14(7-8-20-23)17(24)22-15-6-4-11(16(19)21-15)12-9-10(25-2)3-5-13(12)18/h3-9H,1-2H3,(H3,19,21,22,24)
InChIKey
ZRJGMDIPCQOGNI-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PF-04531083 is an orally available, potent and selective sodium channel Nav1.8 blocker. PF-04531083 was designated as a potential treatment of pain.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)