Merck
PZ0215
Sigma-Aldrich
PF-04701475
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]methyl]-2-propanesulfonamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24FN3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.45
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
Biochem./physiol. Wirkung
PF-04701475 is a potent and selective α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR) positive allosteric potentiator.
PF-04701475 is a potent and selective AMPAR positive allosteric potentiator.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)