PLA0164
Rabbit anti-ATAD5/FRAG1 Antibody, Affinity Purified
Synonym(e):
C17orf41, ELG1, FLJ12735, FRAG1, chromosome 17 open reading frame 41, chromosome fragility associated gene 1, chromosome fragility-associated gene 1 protein, enhanced level of genomic instability 1 homolog, enhanced level of genomic instability 1 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_079133.3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... ATAD5/FRAG1(79915)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)