PLA0132
Rabbit anti-Sirt1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
SIR2, SIR2-like protein 1, SIR2L1, SIR2alpha, hSIR2, hSIRT1, homolog) 1, regulatory protein SIR2 homolog 1, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 1 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2; S. cerevisiae, sirtuin type 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_036370.2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rabbit ... Sirt1(23411)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)