PLA0013
Rabbit anti-ROCK2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
ROCK-II, Rho kinase 2, Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase 2, coiled-coil-containing protein kinase II, p164 ROCK-2, rho-associated
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:10,000-1:25,000
Hinterlegungsnummer
NP_004841.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... ROCK2(9475)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable