Wichtige Dokumente
P7786
Protein A-Agarose aus Staphylococcus aureus
aqueous suspension
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
aqueous suspension
Matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
Matrixaktivierung
p-nitrophenyl chloroformate
Matrixanbindung
amino
Matrix-Spacer
1 atom
Kapazität
~10 mg/mL binding capacity (human IgG)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable