Wichtige Dokumente
P2663
1,2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin
≥99%
Synonym(e):
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin, 3-sn-Phosphatidylcholin, 1,2-dimyristoyl, L-β,γ-Dimyristoyl-α-lecithin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1
InChIKey
CITHEXJVPOWHKC-UUWRZZSWSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?