OH83021350EU
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX1103, weighing capacity 1100 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 83021350EU
Messbereich Wiegekapazität
1100 g, resolution: 0.001 g
Waagschalendurchm.
13 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH83021350EU-1EA | 4065266754544 |