OH30492732
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR523, weighing capacity 520 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 - 2310 V, universal plug set (UK/EU)
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30492732
Messbereich Wiegekapazität
520 g, resolution: 0.001 g
Waagschalendurchm.
12 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)