OH30428199
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX221, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 g
Synonym(e):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30428199
Messbereich Wiegekapazität
220 g, resolution: 0.1 g
Waagschale B × L
14.2 cm × 12.8 cm
Akkuleistung
alkaline, 1000 hr life
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)