OH30206084
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX2201/E, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30206084
Messbereich Wiegekapazität
2200 g, resolution: 0.1 g
Waagschale B × L
19.5 cm × 17.5 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)