O6264
Anti-O-GlcNAc Transferase (DM-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-O-linked N-Acetylglucosamine Transferase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 110 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of HEK 293-T cells
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa nuclear extracts
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OGT(8473)
mouse ... Ogt(108155)
rat ... Ogt(26295)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?