MTCV4805
MTC™ Bio Sterile Cryogenic Vials
capacity 5 mL, thread style internal
Synonym(e):
cryotube, cryovial
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(self standing star foot)
clear
polypropylene (LN2 grade)
screw cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
neck thread internal
Verpackung
bag of 10 × 50 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio V4805
Kapazität
5 mL
Durchm. × H
12.5 mm × 91 mm , with cap
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Temperatures as low as -196°C
- Self-standing star foot
- Leakproof silicone O-ring
- Resealable bags of 50 Gamma sterilized
- Free locking rack
- RNase, DNase, pyrogen, & endotoxin free
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)