MTCR8012
MTC™ Bio IceRack™ Tube Platform with Detachable Lid
to hold, 72 x 0.5 mL tubes
Synonym(e):
centrifuge tube, cooled microtube rack, cooled tube rack
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
to hold 72 x 0.5 mL tubes
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio R8012
Parameter
-80-135 °C temp. range
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Designed for crushed Ice
- Polypropylene, -80°C to 135°C
- Detachable “lift-off” lids
- Economical
- For screw cap and snap cap tubes
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)