MTCR2281
MTC™ Bio Cryo Storage Box With Hinged Lid
polycarbonate, to hold, 81 x cryovials
Synonym(e):
cryo tube box, cryo tube storage, double sided, pestle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate
Leistungsmerkmale
to hold 81 x cryovials
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio R2281
Parameter
-196-+121 °C temp. range
L × B × H
5.25 in. × 5.25 in. × 2 in.
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Polycarbonate, withstand -196°C
- Convenient hinged lid
- Unique barcode on every box
- Includes drainage slots for LN2
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)