MTCR1050
MTC™ Bio Reversible Rack
to hold, 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes, orange
Synonym(e):
stacking western blot box, tube holder, tube rack
About This Item
Materialien
orange
polypropylene
Leistungsmerkmale
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio R1050
Parameter
-80 °C temperature
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Polypropylene, withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
- Polypropylene, withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)