MTCP70255S
MTC™ Bio ASPIR-8™ Resevoir for 8-Channel Pipettes
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonym(e):
cryo tube box, cryo vial marker, reagent dish, reagent holder
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P7025-5S
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners