MTCP413311
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 4 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
pipet
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduation: no
Verpackung
pack of 500 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P4133-11
Länge
150 mm
Größe
4 mL
Allgemeine Beschreibung
Transfer pipette, 4ml, sterile, individually wrapped, 500/cs
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio