MTCP411414
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 7 mL, large bulb, sterile, pack of 500 ea (525 x packs 20 ea)
Synonym(e):
pipet
Alle Fotos(1)
About This Item
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 500 ea (525 x packs 20 ea)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P4114-14
Größe
7 mL
Allgemeine Beschreibung
Transfer pipette, 7ml, large bulb, graduated to 3mL, sterile, peel packs of 20, 500/cs
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)