MTCP411114
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 5 mL, large bulb, sterile, pack of 25 × 500 ea (25 x packs 20 ea)
Synonym(e):
pipet
About This Item
Materialien
low-density polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduation: no
Verpackung
pack of 25 × 500 ea (25 x packs 20 ea)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P4111-14
Länge
150 mm
Kolbenentnahme
3.5 mL
Größe
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)