MTCP3040
MTC™ Bio Pure.Amp™ PCR Tube
capacity 0.2 mL, domed cap
Synonym(e):
PCR sample storage tubes, plastic tube, sample storage tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(self standing star foot)
clear
domed cap
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P3040
Kapazität
0.2 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free 0.2mL or Low Profile 0.1mL options
- Ultra-thin, uniform wall thickness
- White and frosted tubes for enhanced qPCR results
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)