MTCC3220SGL
MTC™ Bio ClearSeal™ Graduated Screw Cap Microtubes
capacity 2.0 mL, sterile, cap, natural(looped), self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Synonym(e):
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(self standing star foot)
cap (screw top loop )
clear
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap natural(looped)
Verpackung
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio C3220-SGL
Parameter
22,000 × g speed
Kapazität
2.0 mL
Durchm. × L
13 mm × 49.2 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-clear polypropylene
- Packaged in resealable bags of 50
- Leak-proof O-ring seal
- Sterile, RNase, DNase & Pyrogen free
- White, printed graduations
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)