MAK543
High Sensitivity Glucose Quantitation Kit
sufficient for 500 fluorometric tests
Synonym(e):
Glucose Detection Kit, High Sensitivity Glucose Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Nachweisverfahren
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)