Wichtige Dokumente
MAK533
Arginase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
pharmaceutical
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
gastrointestinal diseases; neurological disorders
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Detection limit: 0.3 U/L
- Compatible with high-throughput handling systems.
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable