MAK203
DPP4 INHIBITOR SCREENING KIT
Sufficient for 100 Fluorometric tests
Synonym(e):
Adenosine Deaminase Complexing Protein-2 Inhibitor Screening Kit, CD26 Inhibitor Screening Kit, Dipeptidyl-Peptidase 4 Inhibitor Screening Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Anwendung(en)
pharmaceutical
Nachweisverfahren
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
endocrinological disorders, diabetes
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DPP4(1803)
mouse ... DPP4(13482)
rat ... DPP4(25253)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Nur Kit-Komponenten
- DPP4 Assay Buffer
- DPP4 Substrate
- DPP4 Enzyme
- DPP4 Inhibitor, Sitagliptin
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)