Wichtige Dokumente
MAK008
Hydroxyprolin Assay-Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
Hydroxyprolin-Quantifizierungskit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
dermatological diseases
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Prinzip
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Thyroid
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Flammpunkt (°F)
64.4 °F
Flammpunkt (°C)
18 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)