Merck
M9823
Sigma-Aldrich
Myra A hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20N2O4 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.37 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
red
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CN(C)CCCNc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C19H20N2O4.ClH/c1-21(2)9-5-8-20-13-10-14(22)15-16(19(13)25)18(24)12-7-4-3-6-11(12)17(15)23;/h3-4,6-7,10,20,22,25H,5,8-9H2,1-2H3;1H
InChIKey
ZVKHFHKBUHMRPU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Myra A hydrochloride is a small molecule transcription factor inhibitor (c-Myc/Max DNA binding).
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.