L9277
Anti-Leukemia Inhibitory Factor antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-LIF
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
neutralization: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LIF(3976)
Allgemeine Beschreibung
Anti-Leukemia Inhibitory Factor recognizes human leukemia inhibitory factor. It shows no cross-reactivity with recombinant mouse LIF.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable