Wichtige Dokumente
L9167
LWH-63 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
4-(N-Ethyl-n-4-hydroxybutyl)amino-2,5,6-trimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine hydrochloride, NIH-3
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
light brown
Löslichkeit
DMSO: ~10 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CCN(CCCCO)c1nc(C)nc2n(c(C)c(C)c12)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C24H34N4O.ClH/c1-8-27(11-9-10-12-29)23-21-18(5)19(6)28(24(21)26-20(7)25-23)22-16(3)13-15(2)14-17(22)4;/h13-14,29H,8-12H2,1-7H3;1H
InChIKey
DKVWSJKPRJIFPC-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable