L5390
Lectin from Erythrina cristagalli (coral tree)
lyophilized powder
Synonym(e):
Erythrina cristagalli agglutinin, ECA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
<0.5 μg per mL agglutination activity
Zusammensetzung
Protein, ≥85% biuret
Verunreinigungen
salt, free
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable