Merck
H7625
Sigma-Aldrich
D-Histidin -monohydrochlorid Monohydrat
≥98% (TLC)
Synonym(e):
D-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.63
Beilstein:
4161356
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
product name
D-Histidin -monohydrochlorid Monohydrat, ≥98% (TLC)
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
254 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.Cl.N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m1../s1
InChIKey
CMXXUDSWGMGYLZ-ZJIMSODOSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Sonstige Hinweise
unnatürliches Histidin-Isomer
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Champe PC
Biochemistry (2005)