Merck
H4014
Sigma-Aldrich
25-Hydroxycholecalciferol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
25-Hydroxyvitamin D3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.64
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.79
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to off-white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChIKey
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Angaben zum Gen
human ... VDR(7421)
Anwendung
  • Immunassay-Entwicklung mit 25-Hydroxycholecalciferol: Eine Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von 25-Hydroxycholecalciferol, das mit Saccharomyces cerevisiae für Tierfutter produziert wird, unterstreicht dessen mögliche Anwendung bei der Entwicklung von Immunassays, die den Vitamin-D-Spiegel bei Tieren überwachen, was eine Grundlage für ähnliche Anwendungen in der Humandiagnostik darstellt (EFSA Panel on Additives and Products, 2023).
Biochem./physiol. Wirkung
Ergocalciferol (Vitamin D2) und 25-Hydroxy-Cholecalciferol (Vitamin D3) sind die beiden Formen von Vitamin D, die in vivo mittels Hydroxylierung aktiviert werden. Die Vitamine D2 und D3 können in zahlreichen Studien zum Einsatz kommen, um ihre funktionalen Auswirkungen, etwa auf die Immunfunktion und die Calcium-Homöostase, zu beurteilen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Abboud et al.
Endocrinology, 154(9), 3022-3030 (2013-07-05)
Little is known about the mechanism for the prolonged residence time of 25-hydroxyvitamin D (25OHD) in blood. Several lines of evidence led us to propose that skeletal muscle could function as the site of an extravascular pool of 25OHD. In
Richard McKenzie et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 12(9), 1726-1737 (2013-06-29)
To clarify the relation between UV exposure and vitamin D status, 201 volunteers wore personal electronic UV dosimeters during daylight hours, to record their UV exposure over a 10 week period when ambient UV levels were significantly less than the
Julia Höbaus et al.
International journal of cancer, 133(6), 1380-1388 (2013-03-07)
In colorectal cancer (CRC) the vitamin D catabolizing enzyme 1,25-dihydroxyvitamin D 24-hydroxylase (CYP24A1) is overexpressed with a potentially significant, positive impact on the catabolism of 1,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25-D3 ). However, the underlying mechanism of CYP24A1 overexpression is poorly understood. In
Jerry Liu et al.
Food chemistry, 140(3), 432-435 (2013-04-23)
There is little information on the vitamin D content of Australian red meat or on the possible influence of latitude on this content. To determine the content of vitamin D3 and 25-hydroxy-vitamin D3 (25OHD3), lamb and beef were analysed from
Bianca Weinstock-Guttman et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 84(11), 1186-1191 (2013-04-19)
To investigate the associations of serum lipid profile with disease progression in high-risk clinically isolated syndromes (CIS) after the first demyelinating event. High density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and total cholesterol (TC) were obtained in pretreatment