H1136
Hyaluronidase aus Streptomyces hyalurolyticus
Synonym(e):
Hyaluronat-Lyase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Streptomyces sp. (S. hyalurolyticus)
Qualitätsniveau
Konjugat
conjugate (Glucosaminoglycan)
Form
film (Clear)
Verpackung
ampule of 300 × units
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- zur Herstellung von DMEM/F-12-Medien (Dulbeccos modifiziertes Eagle-Medium/Nährstoffmischung F-12) für die Isolierung und Aufreinigung einzelner Zellen aus abgelöstem Tumorgewebe
- als Bestandteil einer Verdaulösung für die Derivation von Keimbahn-Stammzellen aus testikulärem Gewebe
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.