GESE2119T215
GE spacers
L × thickness 8 cm × 1.5 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105300
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva Article No. 80-6138-33
Cytiva SE2119T-2-1,5
L × Dicke
8 cm × 1.5 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GESE2119T215 | 4061832672236 |