GE29400458
HiTrap® Capto™ S
Cytiva 29400458, pack of 1 × 1 mL
Verpackung
pack of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 29400458
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable