Merck
GE28-9180-04
PD Spintrap G-25
Cytiva 28-9180-04
Synonym(e):
G-25 Spin Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9180-04
Lagerbedingungen
dry media
Matrix
cross-linked dextran
Partikelgröße
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning
2-13
working range
2-13
Eignung
suitable for bioprocess medium
Allgemeine Beschreibung
PD SpinTrap G-25 ist eine Einwegsäule für die Reinigung von großen Biomolekülen (Proteine mit einem Molekulargewicht von > 5000) mittels Entfernung von Puffersalzen und Verbindungen mit geringem Molekulargewicht.
Anwendung
Proteinprobenvorbereitung Entsalzung/Pufferaustausch/Reinigung
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Convenient and fast small-scale cleanup of proteins and other large biomolecules (>5000 Mr) with the possibility to run multiple samples in parallel.
  • Range of applications such as desalting, buffer exchange, and removal of low-molecular weight compounds.
  • High desalting capacity.
  • Reproducible, high throughput, parallel cleanup of protein samples.
  • Sample preparation in the range of 100 to 180 μl without sample dilution.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (0,05 % Kathon CG/ICP Biozid)
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (4 bis 8, verwendetes Medium ist 20 % Ethanol oder 0,01 M NaOH)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
SpinTrap is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap from GE Healthcare.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.