Merck
GE28908366
HiTrap® IgG Sepharose FF
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9083-66, 90 μm avg. part. size
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NB.21
Verpackung
pkg of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
28-9083-66
Cytiva
Durchschnittliche Teilgröße
90 μm
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)