GE27-4570-01
GST Bulk Kit
Cytiva 27-4570-01, pack of 1 kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 kit
Hersteller/Markenname
Cytiva 27-4570-01
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- For rapid purification of GST-tagged Proteins using gravity flow columns or using batch purification with high specificity.
- Preserves Protein antigenicity and function.
- Yields up to 50 mg of pure Protein.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Protokolle
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from GE Healthcare.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE27-4570-01 | 4061834074243 |