GE21152104010350
Sera-Mag™ SpeedBeads blockierte Streptavidin-Partikel
Cytiva 21152104010350, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Synonym(e):
SpeedBeads
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
NA.56
Empfohlene Produkte
ligand
(Streptavidin particles)
Form
suspension (1% Solids)
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 21152104010350
Konzentration
10 mg/mL
Durchschnittliche Teilgröße
1 μm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Sera-Mag SpeedBeads und Sera-Mag Carboxylat-modifizierte Magnetpartikel ermöglichen Magnetpartikelanwendungen in der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung. Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören Probenvorbereitung, Proteomik, Nukleinsäureisolierung und Immunassays.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sera-Mag SpeedBeads und Sera-Mag Carboxylat-modifizierte Magnetpartikel ermöglichen eine einfache kovalente Kopplung von Zielmolekülen.
- Carboxylgruppen auf der Oberfläche ermöglichen eine unkomplizierte Kopplung von kovalenten Bindungen mit den zu untersuchenden Biomolekülen unter Nutzung der Carbodiimid-Chemie.
- erhältlich mit unterschiedlichen Ausprägungen der Hydrophobie/Hydrophilie
- kurze magnetische Reaktionszeiten und sichere physikalische Stabilität
- Die blumenkohlartige Oberflächenstruktur bietet eine größere Oberfläche für Bindungsreaktionen als Partikel mit glatter Oberfläche.
- Die Partikel mit gleichförmigem, nominalem Durchmesser von 1 μm liefern konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse.
- Die Partikel weisen eine nicht aus Tensiden oder Proteinen bestehende Oberflächenblockierung auf, um die unerwünschte Adsorption von Proteinen aus der Probenmatrix zu verringern.
- Die schnelle Reaktionskinetik erhöht den Durchsatz, verbessert die Präzision und die Partikel wandern schneller durch viskose Lösungen
- erhältlich als Sera-Mag SpeedBeads und als herkömmliche Sera-Mag
- hervorragende Sensitivität und geringe nicht-spezifische Bindung für größere Präzision
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)