Merck
GE17-6003-73
Immobiline® Drystrip pH-Wert 3-11 NL, 7 cm
Cytiva 17-6003-73, pack of 12 strips
About This Item
UNSPSC-Code:
41105323
NACRES:
NA.25
Form
solid
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pack of 12 strips
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-6003-73
Farbe
Colorless
Löslichkeit
cold water: soluble (Insoluble in cold and hot water)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Immobiline® DryStrip-Gele (IPG-Stäbchen) werden für die isoelektrische Fokussierung (IEF) eingesetzt. Sie können als erste Dimension einer 2D-Elektrophorese oder als separate Anwendung fungieren.
Anwendung
Immobiline® DryStrip-Gele sind in vierzehn überlappenden pH-Wertbereichen und in fünf Stäbchenlängen (7, 11, 13, 18 und 24 cm) erhältlich. Sie stellen die umfassendste Auswahl erhältlicher IPG-Stäbchen mit schmalen, mittlerem und breitem Bereich dar. Die fünf 24 cm langen IPG-Stäbchen mit schmalem pH-Wertbereich (1 pH-Einheit) bieten die höchste erhältliche Auflösung und Proteinbeladungskapazität, was nach der zweidimensionalen Trennung zu gut getrennten Punkten mit hohem Proteingehalt führt.
Das pH-Wert 3-11 NL-Stäbchen deckt die meisten in prokaryotischen und eukaryotischen Zellen vorkommenden Proteine ab. Die Stäbchen mit schmalerem Bereich können eingesetzt werden, wenn eine höhere Auflösung erforderlich ist. Die pH-Gradienten an den äußersten Enden der pH-Skala sind nichtlinear, um die Proteine gleichmäßig über die Gellänge zu verteilen und dadurch eine maximale Auflösung zu erhalten.
Immobiline® DryStrip-Gele werden vor der Verwendung mit einem passenden IPC-Puffer rehydriert. Für eine effiziente Beladung von verdünnten Proben oder für eine Beladung mit größeren Mengen Protein können die Proben direkt in die Rehydrierungslösung integriert werden. Die Beladung der Proben kann auch nach der Rehydrierung erfolgen. Die Trennung der ersten Dimension wird mit dem IEF-System Ettan IPGphor 3 oder dem Flachbettsystem Multiphor II durchgeführt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Maximieren der Auflösung, Ladungskapazität und Reproduzierbarkeit der isoelektrischen Fokussierung (IEF) der ersten Dimension.
  • Wählen Sie aus einer umfassenden Auswahl von überlappenden Immobiline® DryStrip-Gelen, die einen schmalen (1 pH-Einheit), mittleren (3–5 pH-Einheiten) und breiten (8 pH-Einheiten) pH-Bereich abdecken.
  • Wählen Sie das Immobiline® DryStrip-Gel 3-11 NL mit breitem Gradienten für ein schnelles und effizientes Screening, um einen umfassenden Überblick über die Gesamtproteinverteilung zu erhalten.
  • Nutzen Sie für detailliertere Untersuchungen oder bei höheren Proteinbeladungen unsere neuen überlappenden Stäbchen, die den pH-Wertbereich von 3 bis 11 abdecken.
  • Mit den Immobiline® DryStrip-Gelen, die einen schmalen Bereich (1 pH-Einheit) abdecken, kann eine höhere Auflösung erzielt werden.
  • Nutzen Sie für optimale Laufbedingungen passende IPG-Puffer.
  • Verwenden Sie die IPG-Stäbchen ohne weitere Manipulation direkt nach dem Wiederaufquellen.
  • Für eine leichte Proben- und Chargenverfolgung sind die Stäbchen mit Barcodes versehen.
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Ettan is a trademark of Cytiva
Immobiline is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page describes troubleshooting second-dimension SDS-PAGE with Multiphor™ II Electrophoresis System.
Protokolle
This page describes troubleshooting first-dimension isoelectric focusing with Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System from GE Healthcare.
Rehydration Solutions
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.
Verwandter Inhalt
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels