GE17549815
HiScreen MabSelect™ PrismA
Cytiva, 17549815, pkg of 4.7 mL
Synonym(e):
MabSelect PrismA
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
NB.21
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 4.7 mL
Hersteller/Markenname
17549815
Cytiva
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diese Protein-A-Säule ist mit dem Chromatographieharz MabSelect PrismA vorgepackt. Dieses Affinitätsharz wurde mit einer optimierten High-Flow-Agarose-Basismatrix und einem gentechnisch veränderten Proteinliganden verbessert, was eine effiziente Reinigung zwischen den einzelnen Läufen ermöglicht. Dadurch können zukünftige Anforderungen bei der Reinigung monoklonaler Antikörper erfüllt werden, einschließlich der Verarbeitung vieler bispezifischer Antikörper.
Die verbesserte alkalische Stabilität von MabSelect PrismA bietet außerdem die Möglichkeit einer robusteren mAk-Reinigung durch periodische Gegenstromchromatographie. Durch die Möglichkeit zur Reinigung mit 1 M NaOH verbessert sich die Keimzahlkontrolle bei tage- oder wochenlanger Ernte kontinuierlicher Prozesse.
Die verbesserte alkalische Stabilität von MabSelect PrismA bietet außerdem die Möglichkeit einer robusteren mAk-Reinigung durch periodische Gegenstromchromatographie. Durch die Möglichkeit zur Reinigung mit 1 M NaOH verbessert sich die Keimzahlkontrolle bei tage- oder wochenlanger Ernte kontinuierlicher Prozesse.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Verbesserte Bindungskapazität im Vergleich zu anderen Protein-A-Harzen
- Hervorragende alkalische Stabilität ermöglicht effiziente Reinigung und Desinfektion mit 0,5–1,0 M NaOH
- Gedeckt durch ein umfassendes Programm zur Versorgungssicherheit, einschließlich zwei Quellen für die Agarose-Basismatrix und den Protein-A-Liganden.
- Der PrismA-Protein-A-Ligand ist auch als HiTrap®-Fibro- und HiScreen™-Fibro-PrismA Chromatographieeinheit zur ultraschnellen Reinigung von mAks erhältlich.
- Einfache Messung von Protein-A-Leckagen mit dem ELISA-Kit PrismA, das speziell für die Verwendung mit MabSelect™-PrismA-Harzen entwickelt wurde.
Rechtliche Hinweise
HiScreen is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17549815 | 4022536234984 |